Becher, niedrige Form
3000 ml, 214 mm, 174 mm, 200 ml
Katalognr. HIRS7600196
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Certifications: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:174 mm
- Graduierungsintervall:200 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:214 mm
- Seq:13