Becher, niedrige Form
2000 ml, 183 mm, 133 mm, 200 ml
Katalognr. HIRS7600194
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:133 mm
- Graduierungsintervall:200 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:183 mm
- Seq:12