Becher, niedrige Form
600 ml, 125 mm, 91 mm, 100 ml
Katalognr. HIRS7600191
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:91 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:600 ml
- Höhe:125 mm
- Seq:09