Becher, niedrige Form
500 ml, 122 mm, 88 mm, 50 ml
Katalognr. HIRS7600190
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Certifications: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:88 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:500 ml
- Höhe:122 mm
- Seq:08
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..