Becher, niedrige Form
150 ml, 80 mm, 56 mm, 20 ml
HIRS7600183
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
: ISO 7056
- Ext.Ø:56 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:150 ml
- Höhe:80 mm
- Seq:05