Becher, niedrige Form
100 ml, 70 mm, 49 mm, 20 ml
Katalognr. HIRS7600180
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:49 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:100 ml
- Höhe:70 mm
- Seq:04