Becher, niedrige Form
50 ml, 60 mm, 40 mm, 10 ml
Katalognr. HIRS7600175
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:40 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:50 ml
- Höhe:60 mm
- Seq:03