AuftragsverfolgungKontakt
Messkolben, Klasse B
1000 ml, 24/29, 310 mm
Katalognr. HIRS7560193
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messkolben, Klasse B
Katalognr. HIRS7560193
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messkolben, Klasse B
Messkolben, Klasse B
1000 ml, 24/29, 310 mm
Preis
SFr. 34.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
Technische Daten
  • NS:
    24/29
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    310 mm