Messkolben, Klasse B
500 ml, 19/26, 270 mm
Katalognr. HIRS7560190
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
Technische Daten
- NS:19/26
- Kapazität:500 ml
- Höhe:270 mm