Messkolben, Klasse B
100 ml, 14/23, 180 mm
Katalognr. HIRS7560181
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
Technische Daten
- NS:14/23
- Kapazität:100 ml
- Höhe:180 mm