AuftragsverfolgungKontakt
Messkolben, Klasse B | Avantor
Messkolben, Klasse B
25 ml, 10/19, 115 mm
Katalognr. HIRS7560170
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messkolben, Klasse B
Katalognr. HIRS7560170
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messkolben, Klasse B
Messkolben, Klasse B
25 ml, 10/19, 115 mm
Preis
SFr. 34.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PMP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
Technische Daten
  • NS:
    10/19
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    115 mm