Messkolben, Klasse B
1000 ml, 24/29, 310 mm
Katalognr. HIRS7550193
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
Technische Daten
- NS:24/29
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:310 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..