AuftragsverfolgungKontakt
Messkolben, Klasse B | Avantor
Messkolben, Klasse B
1000 ml, 24/29, 310 mm
Katalognr. HIRS7550193
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messkolben, Klasse B
Katalognr. HIRS7550193
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messkolben, Klasse B
Messkolben, Klasse B
1000 ml, 24/29, 310 mm
Preis
SFr. 28.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
Technische Daten
  • NS:
    24/29
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    310 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..