Sauerstoffflaschen
Sauerstoffflaschen gemäß Winkler, 200-300 ml, 19/26
Katalognr. 215-1245
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Sauerstoffflaschen nach Winkler, mit weißem Beschriftungsschild.
- Das justierte Volumen ist jeweils auf der Flasche vermerkt.
- Eine einheitliche Seriennummer ist auf Flasche und Stopfen eingraviert.
- Weißes Beschriftungsetikett
Technische Daten
- Kapazität:200-300 ml
- Bezeichnung:Sauerstoffflaschen gemäß Winkler
- NS-Stopfen:19/26