AuftragsverfolgungKontakt
Sauerstoffflaschen | Avantor
Sauerstoffflaschen
Sauerstoffflaschen gemäß Winkler, 100-150 ml, 14/23
Katalognr. 612-2794
Anbieter:   HIRSCHMANN
Sauerstoffflaschen
Katalognr. 612-2794
Anbieter:  HIRSCHMANN
Sauerstoffflaschen
Sauerstoffflaschen
Sauerstoffflaschen gemäß Winkler, 100-150 ml, 14/23
Preis
SFr. 42.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sauerstoffflaschen nach Winkler, mit weißem Beschriftungsschild.
  • Das justierte Volumen ist jeweils auf der Flasche vermerkt.
  • Eine einheitliche Seriennummer ist auf Flasche und Stopfen eingraviert.
  • Weißes Beschriftungsetikett
Technische Daten
  • Kapazität:
    100-150 ml
  • Bezeichnung:
    Sauerstoffflaschen gemäß Winkler
  • NS-Stopfen:
    14/23