Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,045 ± ml
Katalognr. 612-3538
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Klasse B.
- Justiert auf 'Ex'
- Strichteilung an Hauptpunkten, blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN ISO EN 385
Technische Daten
- Kapazität:25 ml
- Teilung:0,05 ml
- Toleranz:0,045 ± ml