AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, gerader Absperrhahn
Büretten, gerader Absperrhahn
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Katalognr. 612-3532
Anbieter:   HIRSCHMANN
Büretten, gerader Absperrhahn
Katalognr. 612-3532
Anbieter:  HIRSCHMANN
Büretten, gerader Absperrhahn
Büretten, gerader Absperrhahn
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Preis
SFr. 87.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Klasse B.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Kurze Markierungen an Hauptpunkten, schwarze Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Certifications: DIN EN ISO 385.
Documents
Technische Daten
  • Kapazität:
    50 ml
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    0,075 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.