Büretten, gerader Absperrhahn
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Katalognr. 612-3532
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Klasse B.
- Justiert auf 'Ex'
- Kurze Markierungen an Hauptpunkten, schwarze Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Certifications: DIN EN ISO 385.
Documents
HIRS3100260_TDS_EN
Fiche technique
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:0,075 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.