AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor
Messzylinder
100 ml, 1 ml, 260 mm, 0,75 ± ml
Katalognr. 612-3031
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Katalognr. 612-3031
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder
100 ml, 1 ml, 260 mm, 0,75 ± ml
Preis
SFr. 16.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations
* In Ergänzung zu DIN.
 : DIN EN ISO 4788
Technische Daten
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    260 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    1 ml
  • Toleranz:
    0,75 ± ml