AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
Messzylinder
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
N° de catalogue 612-3030
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Messzylinder
N° de catalogue 612-3030
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
Prix
SFr. 14.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations
* In Ergänzung zu DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Spécifications
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    1 ml
  • Toleranz:
    0,75 ± ml