AuftragsverfolgungKontakt
Demeter-Pipetten
Demeter-Pipetten
1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Catalog # 612-4803
Supplier:   HIRSCHMANN
Demeter-Pipetten
Catalog # 612-4803
Supplier:  HIRSCHMANN
Demeter-Pipetten
Demeter-Pipetten
1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Price
SFr. 15.60
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-Glas®.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Blaue Graduierung
  • Verdünnungspipetten, mit zwei Marken bei 1 und 1,1 ml oder vier Marken bei 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Länge: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certifications: DIN 12 838 und DIN 12 839
Specifications
  • Kapazität:
    1,0/2,0/2,1/2,2 ml