Demeter-Pipetten
1/1,1 ml
Katalognr. 612-1032
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
AR-Glas®.
- Justiert auf 'Ex'
- Blaue Graduierung
- Verdünnungspipetten, mit zwei Marken bei 1 und 1,1 ml oder vier Marken bei 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Länge: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certifications: DIN 12 838 und DIN 12 839
Technische Daten
- Kapazität:1/1,1 ml