AuftragsverfolgungKontakt
Serological pipettes | Avantor
Serological pipettes
2 ml, 0,02 ml, -, 360 ±5 mm
Katalognr. HIRS1000841
Anbieter:   HIRSCHMANN
Serological pipettes
Katalognr. HIRS1000841
Anbieter:  HIRSCHMANN
Serological pipettes
Serological pipettes
2 ml, 0,02 ml, -, 360 ±5 mm
Preis
SFr. 13.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Measuring pipettes made of AR-Glas®, class B.
  • With silver diffusion ink durable brown graduation
  • Wide opening, with expanded tip opening
  • Zero point at top, graduated to tip
  • With standard cotton plug (pipettes with 5 ml and more)
Technische Daten
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    2 ml
  • Länge:
    360 ±5 mm
  • Teilung:
    0,02 ml