ICP multi-element standards
Multi-element calibration Standard-1, 100 ml, (17 elements in diluted nitric acid) Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb, 10 mg/L, 5% HNO₃, 1
Katalognr. HEWL8500-6944
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- VE:1
- Bezeichnung:Multi-element calibration Standard-1, 100 ml, (17 elements in diluted nitric acid) Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb