AuftragsverfolgungKontakt
ICP multi-element standards | Avantor
ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-4, 100 ml, (12 elements in H20/trace HF) B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr, 10 mg/L, 1% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂, 1
Katalognr. HEWL8500-6942
ICP multi-element standards
Katalognr. HEWL8500-6942
CAS Nummer:  
ICP multi-element standards
ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-4, 100 ml, (12 elements in H20/trace HF) B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr, 10 mg/L, 1% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂, 1
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    10 mg/L
  • Matrix:
    1% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Multi-element calibration standard-4, 100 ml, (12 elements in H<sub>2</sub>0/trace HF) B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr