AuftragsverfolgungKontakt
Capillary column ferrules for gas chromatography
85% vespel, 15% graphite ferrules, short, ferrule ID 0,4 mm, column ID 0,1 to 0,25 mm
Katalognr. HEWL5181-3323
Capillary column ferrules for gas chromatography
Katalognr. HEWL5181-3323
Capillary column ferrules for gas chromatography
Capillary column ferrules for gas chromatography
85% vespel, 15% graphite ferrules, short, ferrule ID 0,4 mm, column ID 0,1 to 0,25 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    85% vespel, 15% graphite ferrules, short, ferrule ID 0,4 mm, column ID 0,1 to 0,25 mm
  • Seq:
    08