AuftragsverfolgungKontakt
Capillary column ferrules for gas chromatography
Specialty ferrules VG-1 for MS, 85% vespel, 15% graphite, without holes
Katalognr. HEWL5181-3308
Capillary column ferrules for gas chromatography
Katalognr. HEWL5181-3308
Capillary column ferrules for gas chromatography
Capillary column ferrules for gas chromatography
Specialty ferrules VG-1 for MS, 85% vespel, 15% graphite, without holes
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Specialty ferrules VG-1 for MS, 85% vespel, 15% graphite, without holes
  • Seq:
    18