Macro cuvettes
Makro, 1,75 ml, 5 mm, Quarz
Katalognr. HEWL5063-6557
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Technische Daten
- Lichtweg:5 mm
- Typ:Makro
- Volumen:1,75 ml
- Fenstermaterial:Quarz
- Seq:007
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis