Macro cuvettes
Makro, 350 µl, 1 mm, Glas
Katalognr. HEWL5063-6546
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Technische Daten
- Lichtweg:1 mm
- Typ:Makro
- Volumen:350 µl
- Fenstermaterial:Glas
- Seq:001
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis