AuftragsverfolgungKontakt
Capillary column ferrules for gas chromatography
High performance ferrules, 100% vespel, short, ferrule ID 0,5 mm, column ID 0,32 mm
Katalognr. HEWL5062-3513
Capillary column ferrules for gas chromatography
Katalognr. HEWL5062-3513
Capillary column ferrules for gas chromatography
Capillary column ferrules for gas chromatography
High performance ferrules, 100% vespel, short, ferrule ID 0,5 mm, column ID 0,32 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    High performance ferrules, 100% vespel, short, ferrule ID 0,5 mm, column ID 0,32 mm
  • Seq:
    14