AuftragsverfolgungKontakt
Capillary column ferrules for gas chromatography
Preconditioned 85% vespel, 15% graphite ferrules, long, ferrule ID 0,5 mm, column ID 0,32 mm
Katalognr. HEWL5062-3506
Capillary column ferrules for gas chromatography
Katalognr. HEWL5062-3506
Capillary column ferrules for gas chromatography
Capillary column ferrules for gas chromatography
Preconditioned 85% vespel, 15% graphite ferrules, long, ferrule ID 0,5 mm, column ID 0,32 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Preconditioned 85% vespel, 15% graphite ferrules, long, ferrule ID 0,5 mm, column ID 0,32 mm
  • Seq:
    09