Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schlauch

Schlauch

Lösungsmittelschlauch, PTFE, Hauptverwendung für den Fließpfad von der Lösungsmittelflasche zum Entgaser und zur Pumpe, 1,5 mm, 3,1 mm, 5 m
  HEWL5062-2483
Schlauch
  HEWL5062-2483
Schlauch
Schlauch

Lösungsmittelschlauch, PTFE, Hauptverwendung für den Fließpfad von der Lösungsmittelflasche zum Entgaser und zur Pumpe, 1,5 mm, 3,1 mm, 5 m

 
 
   
1 * 1 ST
 

Ordering information:

 
  • Ext.Ø:
    3,1 mm
  • Ø int.:
    1,5 mm
  • Bezeichnung:
    Lösungsmittelschlauch, PTFE, Hauptverwendung für den Fließpfad von der Lösungsmittelflasche zum Entgaser und zur Pumpe
  • Länge:
    5 m
  • Seq:
    18
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • HEWL0100-2410
    Verbindung, PEEK, für Schläuche mit 1/8" A.Ø
       
    1 * 1 ST

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • HEWL5065-9948
    Fittingschrauben, Edelstahl 10-32, 4 mm
       
    1 * 5 ST

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • HEWL5065-9950
    Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-Schläuche
       
    1 * 1 ST

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • HEWL5065-9976
    Klemmen und Mikroklemmen
       
    1 * 10 ST

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • HEWLG1313-43216
    Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200
       
    1 * 1 ST

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.