AuftragsverfolgungKontakt
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Makro, 3,5 ml, 10 mm, Quarz
Katalognr. HEWL5061-3387
Macro cuvettes
Katalognr. HEWL5061-3387
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Makro, 3,5 ml, 10 mm, Quarz
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
Technische Daten
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Makro
  • Volumen:
    3,5 ml
  • Fenstermaterial:
    Quarz
  • Seq:
    011
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5061-3390
    Abstandhalter für 5-mm-Zelle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5061-3388
    Abstandhalter für 1-mm-Zelle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5063-6577
    Tablett für 16 Spektralfotometer-Küvetten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL9300-0761
    Linsenreinigungspapier
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5061-3389
    Abstandhalter für 2-mm-Zelle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL9301-1161
    Magnetrührstab, LxØ: 7x5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST