Macro cuvettes
Makro, 700 µl, 2 mm, Quarz
Katalognr. HEWL5061-3385
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Technische Daten
- Lichtweg:2 mm
- Typ:Makro
- Volumen:700 µl
- Fenstermaterial:Quarz
- Seq:004
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis