AuftragsverfolgungKontakt
Capillary column ferrules for gas chromatography
Graphpak capillary column connectors, column ID 0,53 mm, connector ID 0,7 mm
Katalognr. HEWL5021-7134
Capillary column ferrules for gas chromatography
Katalognr. HEWL5021-7134
Capillary column ferrules for gas chromatography
Capillary column ferrules for gas chromatography
Graphpak capillary column connectors, column ID 0,53 mm, connector ID 0,7 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Graphpak capillary column connectors, column ID 0,53 mm, connector ID 0,7 mm
  • Seq:
    27