Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör
Zubehör
Distanzstück aus Aluminium für Küvetten mit 2 mm Schichtdicke in 10 mm Küvettenhalter
Katalognr. HELL013-102-71
Anbieter:   Hellma
Zubehör
Katalognr. HELL013-102-71
Anbieter:  Hellma
Zubehör
Zubehör
Distanzstück aus Aluminium für Küvetten mit 2 mm Schichtdicke in 10 mm Küvettenhalter
Preis
86.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Distanzstück aus Aluminium für Küvetten mit 2 mm Schichtdicke in 10 mm Küvettenhalter
  • Seq:
    1
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.