Pasteurpipetten, Einweg
Mit Wattestopfen, 2 ml, 7 mm, 150 mm, 250/Box, 4 Boxen/Karton
Katalognr. HECH40567091
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Pasteurpipetten werden aus Kalknatronglas hergestellt.
- Lange konische Spitze
- Mit Einengung für Wattestopfen
- Erhältlich mit oder ohne Wattestecker
Zertifizierung: ISO 7712
Dokumente
HECH40567002_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:7 mm
- Verpackt:250/Box, 4 Boxen/Karton
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Mit Wattestopfen
- Länge:150 mm