AuftragsverfolgungKontakt
Micro pipettes, disposable, with ring mark | Avantor
Micro pipettes, disposable, with ring mark
1/2/3/4/5 µl, Weiß, Fünf Markierungen
Katalognr. HECH40555003
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Katalognr. HECH40555003
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Micro pipettes, disposable, with ring mark
1/2/3/4/5 µl, Weiß, Fünf Markierungen
Preis
SFr. 42.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
  • Calibrated to contain 'In'
  • Colour-coded
Zertifizierung: DIN ISO 7550
Technische Daten
  • Farbcode:
    Weiß
  • Typ:
    Fünf Markierungen
  • Kapazität:
    1/2/3/4/5 µl
  • Seq:
    01