Instrumentenschalen
170×90×45 mm
Katalognr. 216-1402
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Glas, starkwandig.
- Sterilisierbar in Heißluft bis 180 °C
- Robust
- Edelstahldeckel sind optional verfügbar
Universalschalen mit senkrechten Wänden für eine Vielzahl von Anwendungen in Labor, Praxis und Industrie.
Technische Daten
- Seq:02
- B×T×H:170×90×45 mm