AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgerkästen | Avantor
Objektträgerkästen
Färbekästen nach Schiefferdecker, für bis zu 10 Objektträger
Katalognr. 631-9313
Objektträgerkästen
Katalognr. 631-9313
Objektträgerkästen
Objektträgerkästen
Färbekästen nach Schiefferdecker, für bis zu 10 Objektträger
Preis
SFr. 30.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kalk-Natron-Glas.
  • Drei Versionen
  • Für 16 oder 10 Objektträger
  • Nach Hellendahl oder Schiefferdecker
Passend für Standard-Objektträger (76×26 mm).
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Färbekästen nach Schiefferdecker, für bis zu 10 Objektträger