AuftragsverfolgungKontakt
Crown stopwatches | Avantor
Crown stopwatches
Analoge Stoppuhr, 1/10 Sekunden, 15 Minuten, 120 g, Verchromt, 55 mm
Katalognr. 609-1128
Anbieter:   HANHART
Crown stopwatches
Katalognr. 609-1128
Anbieter:  HANHART
Crown stopwatches
Crown stopwatches
Analoge Stoppuhr, 1/10 Sekunden, 15 Minuten, 120 g, Verchromt, 55 mm
Preis
SFr. 347.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chrome plated and polished brass casing, diamond cut.
  • Pin lever, seven jewels
  • Protected against shock, dust and water
  • Industry model: Additional case seals to give extra protection against dust and water
Technische Daten
  • Ø:
    55 mm
  • Farbe:
    Verchromt
  • Bezeichnung:
    Analoge Stoppuhr, 1/10 Sekunden, 15 Minuten, 120 g