Präpariernadeln
Gebogen, 50 mm, 0,6 mm
Katalognr. 631-7153
Anbieter: HAMMACHER KARL
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
Technische Daten
- Ø:0,6 mm
- Form:Gebogen
- Länge:50 mm
- Seq:01
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.