AuftragsverfolgungKontakt
Präpariernadeln
Präpariernadeln
Lanzette, 50 mm, 0,6 mm
Catalog # 631-7173
Supplier:   HAMMACHER KARL
Präpariernadeln
Catalog # 631-7173
Supplier:  HAMMACHER KARL
Präpariernadeln
Präpariernadeln
Lanzette, 50 mm, 0,6 mm
Price
SFr. 56.60
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
Specifications
  • Ø:
    0,6 mm
  • Form:
    Lanzette
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    02