Universal-Haltezange
280 mm
Catalog # HAMMHWN312-28
Supplier: HAMMACHER KARL
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Gerade Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor, in der Medizin und Industrie.
- Säurebeständig
- Sehr gute Hitzebeständigkeit, autoklavierbar
Specifications
- Länge:280 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.