AuftragsverfolgungKontakt
Spoons, double-ended | Avantor
Spoons, double-ended
150 mm, 25×35 mm
Katalognr. HAMMHWN111-15
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Spoons, double-ended
Katalognr. HAMMHWN111-15
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Spoons, double-ended
Spoons, double-ended
150 mm, 25×35 mm
Preis
SFr. 77.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Löffelmaße:
    25×35 mm