Drigalski spatulas
Ø 4 mm, 195 mm
Katalognr. 231-2315
Anbieter: HAMMACHER KARL
Direkt zu
Product Details & Documents
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.
Technische Daten
- Bezeichnung:Ø 4 mm
- Länge:195 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



