AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas, micro | Avantor
Double spatulas, micro
185 mm, 30 mm, 5 mm
Katalognr. HAMMHWN030-18
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Katalognr. HAMMHWN030-18
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 30 mm, 5 mm
Preis
SFr. 28.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made from stainless steel WIRONIT steel.
Technische Daten
  • Länge:
    185 mm
  • Seq:
    03
  • Klingenbreite:
    5 mm
  • Spitzenlänge:
    30 mm