AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas, micro | Avantor
Double spatulas, micro
130 mm, 28 mm, 5 mm
Katalognr. HAMMHWN029-13
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Katalognr. HAMMHWN029-13
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
130 mm, 28 mm, 5 mm
Preis
SFr. 27.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made from stainless steel WIRONIT steel.
Technische Daten
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    02
  • Klingenbreite:
    5 mm
  • Spitzenlänge:
    28 mm