AuftragsverfolgungKontakt
Laboratory forceps, blunt | Avantor
Laboratory forceps, blunt
Straight, blunt serrated tips, 160 mm
Katalognr. 232-2152
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Laboratory forceps, blunt
Katalognr. 232-2152
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Laboratory forceps, blunt
Laboratory forceps, blunt
Straight, blunt serrated tips, 160 mm
Preis
77.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Technische Daten
  • Typ:
    Straight, blunt serrated tips
  • Länge:
    160 mm