AuftragsverfolgungKontakt
Light forceps | Avantor
Light forceps
Sharp, 100 mm
Katalognr. 232-2119
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Light forceps
Katalognr. 232-2119
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Light forceps
Light forceps
Sharp, 100 mm
Preis
SFr. 71.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Light forceps made of watch-spring sheet-steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    02