AuftragsverfolgungKontakt
Scalpels | Avantor
Scalpels
155 - 160 mm, 35 mm, Oval blade
Katalognr. 233-0095
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Scalpels
Katalognr. 233-0095
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Scalpels
Scalpels
155 - 160 mm, 35 mm, Oval blade
Preis
SFr. 106.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scalpels are made from Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and from 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion and anti-magnetic
  • With fixed blade and metal handle
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Oval blade
  • Länge:
    155 - 160 mm
  • Seq:
    05
  • Klingen:
    35 mm