Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Scalpels

Scalpels

155 - 160 mm, 40 mm, Broad blade
Catalog # 233-0094
Supplier:   HAMMACHER KARL
Scalpels
Catalog # 233-0094
Supplier:  HAMMACHER KARL
Scalpels
Scalpels

155 - 160 mm, 40 mm, Broad blade

Price
SFr. 106.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scalpels are made from Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and from 10 to 12% nickel).

  • Resistant to corrosion and anti-magnetic
  • With fixed blade and metal handle
Specifications
  • Bezeichnung:
    Broad blade
  • Länge:
    155 - 160 mm
  • Seq:
    03
  • Klingen:
    40 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..